N-Methyl-N-(trifluoromethylthio)aniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2595-200MG M2595-1G
TCIAM2595-200MGEA 126 EUR InStock
TCIAM2595-200MG TCIAM2595-1G
N-Methyl-N-(trifluoromethylthio)aniline ≥98.0% (par GC)
N-Methyl-N-(trifluoromethylthio)aniline
Formule: C₈H₈F₃NS
MW: 207,21 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 66476-44-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3c97c4d95036b2513dbdacddb191ecba7494adf&vid=c3c97c4d95036b2513dbdacddb191ecba7494adf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité