4-Bromo-3-nitrobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-bromo-3-nitrobenzoate
M2596-1G M2596-5G
TCIAM2596-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM2596-1G TCIAM2596-5G
4-Bromo-3-nitrobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-3-nitrobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆BrNO₄
MW: 260,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00553089
Numéro CAS: 2363-16-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e15d0a55ae8127e449b31299292770e3fc10f968&vid=e15d0a55ae8127e449b31299292770e3fc10f968&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité