Methyl-2-aminothiazole-5-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 2-aminothiazole-5-carboxylate, 2-Aminothiazole-5-carboxylic acid methyll ester
M2598-1G M2598-5G
TCIAM2598-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAM2598-1G TCIAM2598-5G
Methyl-2-aminothiazole-5-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Methyl-2-aminothiazole-5-carboxylate
Formule: C₅H₆N₂O₂S
MW: 158,1800 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03788562
Numéro CAS: 6633-61-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f695bdc9aca96d3ea7a76de287f128f5ab969c3&vid=8f695bdc9aca96d3ea7a76de287f128f5ab969c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 189.0 to 194.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité