Mefenpyr-diethyl ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Diethyl 1-(3,4-Dichlorophenyl)-5-methyl-2-pyrazoline-3,5-dicarboxylate, 1-(2,4-Dichlorophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid Diethyl Ester, Diethyl 1-(2,4-dichlorophenyl)-5-methyl-4,5-dihydro-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate, Diethyl 1-(2,4-Dichlorophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate
M2604-1G M2604-5G
TCIAM2604-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAM2604-1G TCIAM2604-5G
Mefenpyr-diethyl ≥98.0% (par HPLC)
Mefenpyr-diethyl
Formule: C₁₆H₁₈Cl₂N₂O₄
MW: 373,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD09753375
Numéro CAS: 135590-91-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d332e5afdb7612ca15533246b21a98179ccec254&vid=d332e5afdb7612ca15533246b21a98179ccec254&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité