Indole-3-ylacétate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: IAA methyll ester, Methyl indole-3-acetate, Indole-3-acetic acid methyl ester, Indol-3-ylacetic acid methyl ester
M2605-5G M2605-25G
TCIAM2605-5GEA 70.4 EUR InStock
TCIAM2605-5G TCIAM2605-25G
Indole-3-ylacétate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Indole-3-ylacétate de méthyle
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,21 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00022749
Numéro CAS: 1912-33-0
EINECS: 217-622-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e2da67e0c1031c1ed9aaf73460c8b97fafd6141&vid=98cda2d233778b1cf535316f05ef7a959e8f4526&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité