α-Toluenesulfonyle fluorure ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: PMSF, Phenylmethanesulphonyl fluoride, Phenylmethylsulphonyl fluoride, α-Toluenesulphonyl fluoride
B22146.06 B22146.03 B22146.14
B22146.06EA 92.2 EUR InStock
B22146.06 B22146.03 B22146.14
α-Toluenesulfonyle fluorure ≥99%
α-Toluenesulfonyle fluorure
Purity: 99% CAS No.: 329-98-6 Molecular Formula: C7H7FO2S Formula Weight: 174.19 Melting Point: 92-94° Beilstein Reference: 2088311 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00007424
Formule: C₇H₇FO₂S
MW: 174,2 g/mol
Point d'ébullition: 80…85 °C (0.3 mmHg)
Point de fusion: 92…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007424
Numéro CAS: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité