3-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Methylpyrazole-5-carboxylic acid
M2607-1G M2607-5G
TCIAM2607-1GEA 68.2 EUR InStock
TCIAM2607-1G TCIAM2607-5G
3-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formule: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,11 g/mol
Point de fusion: 245°C
Numéro MDL: MFCD00462235
Numéro CAS: 696-22-0
Merck Index: 14,06115
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7059f2d80ded0b9bfa5e50a8ded1886454bc957d&vid=1e5ac4602fa61c077f88ac477b82159ace14fb81&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité