Moronic acid ≥96.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Oxooleana-18-ene-28-oic acid
M2610-5MG M2610-25MG
TCIAM2610-5MGEA 200 EUR InStock
TCIAM2610-5MG TCIAM2610-25MG
Moronic acid ≥96.0% (par HPLC)
Moronic acid
Formule: C₃₀H₄₆O₃
MW: 454,70 g/mol
Numéro MDL: MFCD11113464
Numéro CAS: 6713-27-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2aad77c0dcbb76075e457e757d41a767342bece4&vid=afa8bbdd83dfc2e82065618980ceac5524b5402b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) (CAD) min. 96.0 area%
Specific rotation [a]20/D +64.0 to +70.0 deg (C=1, CHCL3)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité