3-Méthylcyclopentadecanone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM2611-200MGEA 75.9 EUR InStock
TCIAM2611-200MG TCIAM2611-1G
3-Méthylcyclopentadecanone ≥97.0% (par GC)
3-Méthylcyclopentadecanone
Formule: C₁₆H₃₀O
MW: 238,41 g/mol
Point d'ébullition: 95°C
Point de fusion: -15°C
Numéro MDL: MFCD00211114
Numéro CAS: 541-91-3
EINECS: 208-795-8
Merck Index: 14,06313
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité