4-Methoxybenzamidine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methoxybenzimidamide hydrochloride
M2612-1G M2612-5G
TCIAM2612-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAM2612-1G TCIAM2612-5G
4-Methoxybenzamidine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Methoxybenzamidine hydrochloride
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 186,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00466114
Numéro CAS: 51721-68-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22ebec8cb125470ff639bc1afe9b9d5439041775&vid=22ebec8cb125470ff639bc1afe9b9d5439041775&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 219.0 to 223.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité