Methyl-2-bromothiazole-4-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M2615-1G M2615-5G
TCIAM2615-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAM2615-1G TCIAM2615-5G
Methyl-2-bromothiazole-4-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Methyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Formule: C₅H₄BrNO₂S
MW: 222,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD06659908
Numéro CAS: 170235-26-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67204cb6f180a675006760b90eaabf22d51e24ae&vid=67204cb6f180a675006760b90eaabf22d51e24ae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité