2,6-Dichloronicotinate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 2,6-dichloronicotinate
M2616-1G M2616-5G
TCIAM2616-1GEA 20.9 EUR InStock
TCIAM2616-1G TCIAM2616-5G
2,6-Dichloronicotinate de méthyle ≥98.0% (par GC)
2,6-Dichloronicotinate de méthyle
Formule: C₇H₅Cl₂NO₂
MW: 206,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD07369794
Numéro CAS: 65515-28-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc3073f293ef6168feba0f1e17840cb71c8b6a12&vid=bc3073f293ef6168feba0f1e17840cb71c8b6a12&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité