2-Méthyl-4-quinoléinol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M2620-5G M2620-25G
TCIAM2620-5GEA 93.5 EUR InStock
TCIAM2620-5G TCIAM2620-25G
2-Méthyl-4-quinoléinol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Méthyl-4-quinoléinol
Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006758
Numéro CAS: 607-67-0
EINECS: 210-140-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c874d4885e646549ec295bf205dbfe4cbf0f3ad8&vid=c874d4885e646549ec295bf205dbfe4cbf0f3ad8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 233.0 to 237.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité