Melperone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M2622-25MG M2622-100MG
TCIAM2622-25MGEA 80.3 EUR InStock
TCIAM2622-25MG TCIAM2622-100MG
Melperone ≥95.0% (par GC)
Melperone
Formule: C₁₆H₂₂FNO
Point d'ébullition: 125°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00867737
Numéro CAS: 3575-80-2
Merck Index: 14,05827
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7294db28f5b23644f7dfaf856ac3f1de5bf52f5c&vid=7294db28f5b23644f7dfaf856ac3f1de5bf52f5c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité