Mianserin hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methyldibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine Hydrochloride
M2623-200MG M2623-1G
TCIAM2623-200MGEA 37.4 EUR InStock
TCIAM2623-200MG TCIAM2623-1G
Mianserin hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Mianserin hydrochloride
Formule: C₁₈H₂₀N₂
MW: 300,83 g/mol
Point de fusion: 284°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00055072
Numéro CAS: 21535-47-7
EINECS: 244-426-7
Merck Index: 14,06172
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2150ba11abcac5a89e33567018545ff334cc00ec&vid=2150ba11abcac5a89e33567018545ff334cc00ec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité