2-Methyl-5-thiazolecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methylthiazole-5-carboxylic acid
M2626-1G M2626-5G
TCIAM2626-1GEA 84.7 EUR InStock
TCIAM2626-1G TCIAM2626-5G
2-Methyl-5-thiazolecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Methyl-5-thiazolecarboxylic acid
Formule: C₅H₅NO₂S
MW: 143,1637 g/mol
Numéro MDL: MFCD01760300
Numéro CAS: 40004-69-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be7aecc0549982a5246d319bd4f4c586eb356206&vid=be7aecc0549982a5246d319bd4f4c586eb356206&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité