Methoxymethyl phenyl sulphone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2629-1G M2629-5G
TCIAM2629-1GEA 55 EUR InStock
TCIAM2629-1G TCIAM2629-5G
Methoxymethyl phenyl sulphone ≥98.0% (par GC)
Methoxymethyl phenyl sulphone
Formule: C₈H₁₀O₃S
MW: 186,23 g/mol
Numéro CAS: 15251-78-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c5abea8567c4cf71d1fe43176f35d4e4e96c884&vid=6c5abea8567c4cf71d1fe43176f35d4e4e96c884&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité