(+)-Menthyl acetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (+)-Acetoxy-p-menthane
M2631-1ML M2631-5ML
TCIAM2631-1MLEA 60.5 EUR InStock
TCIAM2631-1ML TCIAM2631-5ML
(+)-Menthyl acetate ≥98.0% (par GC)
(+)-Menthyl acetate
Formule: C₁₂H₂₂O₂
MW: 198,31 g/mol
Point d'éclair: 77°C
Numéro MDL: MFCD00062977
Numéro CAS: 5157-89-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79d3139aec8344499c9bc636b4309fc3033e42c8&vid=79d3139aec8344499c9bc636b4309fc3033e42c8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 96.0 ee%
Specific rotation [a]20/D +76.0 to +79.0 deg (neat)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité