Methyl 4-(Phenylcarbamoyl)benzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(Phenylcarbamoyl)benzoic acid methyl ester, Methyl 4-(phenylcarbamoyl)benzoate
M2637-1G M2637-5G
TCIAM2637-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAM2637-1G TCIAM2637-5G
Methyl 4-(Phenylcarbamoyl)benzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl 4-(Phenylcarbamoyl)benzoate
Formule: C₁₅H₁₃NO₃
MW: 255,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00157832
Numéro CAS: 3814-10-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dafa873261860c310c9fb08580d686d00b185256&vid=dafa873261860c310c9fb08580d686d00b185256&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 192.0 to 196.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité