Methyl-6-chloropicolinate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 6-chloropyridine-2-carboxylate, Methyl 6-chloropicolinate
M2640-1G M2640-5G
TCIAM2640-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM2640-1G TCIAM2640-5G
Methyl-6-chloropicolinate ≥98.0% (par GC)
Methyl-6-chloropicolinate
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00155391
Numéro CAS: 6636-55-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e7b3ae647d3ac1b2246fea2a76e79e66baa51a2&vid=4e7b3ae647d3ac1b2246fea2a76e79e66baa51a2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité