Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,6-Dichloronicotinate de méthyle ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAM2641-1GEA 99 EUR InStock
TCIAM2641-1G
4,6-Dichloronicotinate de méthyle ≥95.0% (par GC)
4,6-Dichloronicotinate de méthyle


Formule: C₇H₅Cl₂NO₂
MW: 206,03 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04125732
Numéro CAS: 65973-52-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité