N-Methyl paroxetine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M2645-200MG M2645-1G
TCIAM2645-200MGEA 56.1 EUR InStock
TCIAM2645-200MG TCIAM2645-1G
N-Methyl paroxetine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-Methyl paroxetine
Formule: C₂₀H₂₂FNO₃
MW: 343,40 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03788781
Numéro CAS: 110429-36-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c9850eb1bd712ef2d549ea0b975465dfd34e2c8&vid=9c9850eb1bd712ef2d549ea0b975465dfd34e2c8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -69.0 to -89.0 deg (C=0.01, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité