2-Methoxy-4-methyl-5-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2652-1G M2652-5G
TCIAM2652-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAM2652-1G TCIAM2652-5G
2-Methoxy-4-methyl-5-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
2-Methoxy-4-methyl-5-nitropyridine
Formule: C₇H₈N₂O₃
Numéro MDL: MFCD03095075
Numéro CAS: 6635-90-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fdc14f83fdc0ad9f018565d0802016c772b34e04&vid=fdc14f83fdc0ad9f018565d0802016c772b34e04&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité