Methyl-3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2655-1G M2655-5G
TCIAM2655-1GEA 44 EUR InStock
TCIAM2655-1G TCIAM2655-5G
Methyl-3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Methyl-3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate
Formule: C₆H₆BrN₃O₂
Numéro MDL: MFCD00834964
Numéro CAS: 6966-01-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae5fb2829e5d292730c9e995d4c2904c42c1fcb0&vid=ae5fb2829e5d292730c9e995d4c2904c42c1fcb0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité