2-Méthoxy-4-nitrobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2656-1G M2656-5G
TCIAM2656-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAM2656-1G TCIAM2656-5G
2-Méthoxy-4-nitrobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
2-Méthoxy-4-nitrobenzaldéhyde
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD02683052
Numéro CAS: 136507-15-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e06d7c229d519bf0e2f57fbd1ddc553b7c8708c1&vid=e06d7c229d519bf0e2f57fbd1ddc553b7c8708c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité