5-Amino-2-methylbenzotrifluoride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
M2659-1G M2659-5G
TCIAM2659-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAM2659-1G TCIAM2659-5G
5-Amino-2-methylbenzotrifluoride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Amino-2-methylbenzotrifluoride
Formule: C₈H₈F₃N
MW: 175,16 g/mol
Point d'éclair: 102°C
Numéro MDL: MFCD01631582
Numéro CAS: 65934-74-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36f70daa261ca6bde78c535a5d3f3756010d2023&vid=36f70daa261ca6bde78c535a5d3f3756010d2023&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité