Moxonidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-methoxy-2-methyl-5-pyrimidinamine, 4-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-methoxy-2-methylpyrimidin-5-amine
M2660-200MG M2660-1G
TCIAM2660-200MGEA 64.9 EUR InStock
TCIAM2660-200MG TCIAM2660-1G
Moxonidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Moxonidine
Formule: C₉H₁₂ClN₅O
MW: 241,68 g/mol
Numéro MDL: MFCD00865794
Numéro CAS: 75438-57-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06293
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75c546bc092367c7b0a93cd0bd5baebf716a289a&vid=75c546bc092367c7b0a93cd0bd5baebf716a289a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité