S-(2-Methyl-3-furyl) Thioacetate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methyl-3-furanthiol Acetate, Thioacetic acid S-(2-Methyl-3-furyl) ester, S-(2-Methylfuran-3-yl) ethanethioate, 3-Acetylthio-2-methylfuran
M2661-5G M2661-25G
TCIAM2661-5GEA 26.4 EUR InStock
TCIAM2661-5G TCIAM2661-25G
S-(2-Methyl-3-furyl) Thioacetate ≥96.0% (par GC)
S-(2-Methyl-3-furyl) Thioacetate
Formule: C₇H₈O₂S
MW: 156,20 g/mol
Point d'ébullition: 235°C
Point d'éclair: 60°C
Numéro MDL: MFCD01632595
Numéro CAS: 55764-25-5
EINECS: 259-801-0
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=caf278e0f5051e95aa49f9a9bb8412a30b9febdc&vid=caf278e0f5051e95aa49f9a9bb8412a30b9febdc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité