Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M2662-1G M2662-5G
TCIAM2662-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAM2662-1G TCIAM2662-5G
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate ≥97.0% (par GC)
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate
Formule: C₇H₈O₂S
MW: 156,20 g/mol
Point d'ébullition: 217°C
Numéro MDL: MFCD00234332
Numéro CAS: 81452-54-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=edffdcd169dd5e7190100a0eb23a669238700019&vid=edffdcd169dd5e7190100a0eb23a669238700019&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité