Mal-amido-PEG4-acid ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 19-Maleimido-17-oxo-4,7,10,13-tetraoxa-16-azanonadecanoic acid, 1-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-3-oxo-7,10,13,16-tetraoxa-4-azanonadecan-19-oic acid
M2666-25MG M2666-100MG
TCIAM2666-25MGEA 29.7 EUR InStock
TCIAM2666-25MG TCIAM2666-100MG
Mal-amido-PEG4-acid ≥95.0% (par HPLC)
Mal-amido-PEG4-acid
Formule: C₁₈H₂₈N₂O₉
MW: 416,42 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13184954
Numéro CAS: 1263045-16-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be8ed87ceecf2953c8be67cb7e48e8ac42d9e212&vid=be8ed87ceecf2953c8be67cb7e48e8ac42d9e212&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 6.10 to 7.40 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité