Methyl-2-bromothiazole-5-carboxylate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M2669-1G M2669-5G
TCIAM2669-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAM2669-1G TCIAM2669-5G
Methyl-2-bromothiazole-5-carboxylate ≥95.0% (par GC)
Methyl-2-bromothiazole-5-carboxylate
Formule: C₅H₄BrNO₂S
MW: 222,05 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03788565
Numéro CAS: 54045-74-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f6178fd9fd8cb59a9ac58828105b2adb7dab6b4&vid=7f6178fd9fd8cb59a9ac58828105b2adb7dab6b4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité