2-Morpholinoaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(4-Morpholinyl)aniline
M2671-5G M2671-25G
TCIAM2671-5GEA 41.8 EUR InStock
TCIAM2671-5G TCIAM2671-25G
2-Morpholinoaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Morpholinoaniline
Formule: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178,23 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Numéro MDL: MFCD00047408
Numéro CAS: 5585-33-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=978e8f2d136a184e2a7e25d6ef7bc7670b940d54&vid=978e8f2d136a184e2a7e25d6ef7bc7670b940d54&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité