Acide 3-(2-méthoxyphényl)propionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M2673-5G M2673-25G
TCIAM2673-5GEA 55 EUR InStock
TCIAM2673-5G TCIAM2673-25G
Acide 3-(2-méthoxyphényl)propionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-(2-méthoxyphényl)propionique
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002772
Numéro CAS: 6342-77-4
EINECS: 228-738-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ef724bd1c3d9e9b3baabce92f35b624a802155e&vid=2ef724bd1c3d9e9b3baabce92f35b624a802155e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité