3-Methacrylamidophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3-Methacrylamidophenyl)boronic acid, 3-Methacrylamidobenzeneboronic acid
M2676-1G M2676-5G
TCIAM2676-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAM2676-1G TCIAM2676-5G
3-Methacrylamidophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Methacrylamidophenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₂BNO₃
MW: 205,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD09475805
Numéro CAS: 48150-45-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea269dcb0e1f7b8b1d8f5355cfc90e7f3b151a2d&vid=ea269dcb0e1f7b8b1d8f5355cfc90e7f3b151a2d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité