6-Bromonicotinate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 6-bromonicotinate
M2682-1G M2682-5G
TCIAM2682-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAM2682-1G TCIAM2682-5G
6-Bromonicotinate de méthyle ≥98.0% (par GC)
6-Bromonicotinate de méthyle
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD04972371
Numéro CAS: 26218-78-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f861d051f49ca027c8e1a024735bfad41bb8f3f&vid=8f861d051f49ca027c8e1a024735bfad41bb8f3f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité