tert-Butyl hydrogen malonate ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M2687-5G M2687-25G
TCIAM2687-5GEA 31.9 EUR InStock
TCIAM2687-5G TCIAM2687-25G
tert-Butyl hydrogen malonate ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
tert-Butyl hydrogen malonate
Formule: C₇H₁₂O₄
MW: 160,17 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Point de fusion: 19°C
Point d'éclair: 91°C
Numéro MDL: MFCD00191886
Numéro CAS: 40052-13-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a186838c005190742420395ba26d1e63d4fda0cd&vid=a186838c005190742420395ba26d1e63d4fda0cd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité