4-(2-Morpholin-4-ylethoxy)phenylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M2691-1G M2691-5G
TCIAM2691-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAM2691-1G TCIAM2691-5G
4-(2-Morpholin-4-ylethoxy)phenylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(2-Morpholin-4-ylethoxy)phenylamine
Formule: C₁₂H₁₈N₂O₂
MW: 222,29 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Numéro MDL: MFCD04970981
Numéro CAS: 52481-41-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4fb00f8078861eef57b921cb1cc91e91720cb5c&vid=a4fb00f8078861eef57b921cb1cc91e91720cb5c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité