5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M2692-1G M2692-5G
TCIAM2692-1GEA 53.9 EUR InStock
TCIAM2692-1G TCIAM2692-5G
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₂
MW: 202,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00067831
Numéro CAS: 91138-00-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b75748c70f39894cc518122b35accc93480a69c&vid=5b75748c70f39894cc518122b35accc93480a69c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité