Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M2694-5G M2694-25G
TCIAM2694-5GEA 46.2 EUR InStock
TCIAM2694-5G TCIAM2694-25G
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate
Formule: C₉H₉IO₂
MW: 276,07 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00230583
Numéro CAS: 90347-66-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3aeefb9136ab16b0b006790b29cae9b42e4e0bf9&vid=3aeefb9136ab16b0b006790b29cae9b42e4e0bf9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité