Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2698-1G M2698-5G
TCIAM2698-1GEA 33 EUR InStock
TCIAM2698-1G TCIAM2698-5G
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate ≥97.0% (par GC)
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate
Formule: C₈H₈ClNO₂
Numéro MDL: MFCD01320686
Numéro CAS: 84228-44-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fff911fdaa0014dc990741424b03cb80e393449&vid=5fff911fdaa0014dc990741424b03cb80e393449&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité