Chlorure de (méthyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methyltriphenylphosphonium chloride, Methyl-TPP-Chloride, MTPP-Chloride
M2702-5G M2702-25G
TCIAM2702-5GEA 64.9 EUR InStock
TCIAM2702-5G TCIAM2702-25G
Chlorure de (méthyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Chlorure de (méthyl)triphénylphosphonium
Formule: C₁₉H₁₈ClP
MW: 312,78 g/mol
Numéro MDL: MFCD00797851
Numéro CAS: 1031-15-8
EINECS: 418-400-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b363799c3fcb102099cbe196e45a70de78651b8&vid=8b363799c3fcb102099cbe196e45a70de78651b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 221.0 to 225.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité