Methylcyclopentadiene dimer (nommé) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
M2705-100ML M2705-500ML
TCIAM2705-100MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAM2705-100ML TCIAM2705-500ML
Methylcyclopentadiene dimer (nommé) stabilisé
Methylcyclopentadiene dimer
Formule: C₁₂H₁₆
MW: 160,26 g/mol
Point d'éclair: 53°C
Numéro MDL: MFCD00082297
Numéro CAS: 26472-00-4
EINECS: 247-724-5
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=269de47a3dacfac0319b0ae17a554dd27d8dda28&vid=269de47a3dacfac0319b0ae17a554dd27d8dda28&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) to pass test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité