1-Méthylindoline-2,3-dione ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Methylindoline-2,3-dione, 1-Methyl-2,3-dihydroindole-2,3-dione, N-Methylindoline-2,3-dione, N-Methylisatin, 1-Methyl-1H-indole-2,3-dione, N-Methyl-1H-indole-2,3-dione, N-Methyl-2,3-dihydroindole-2,3-dione
M2706-1G M2706-5G
TCIAM2706-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAM2706-1G TCIAM2706-5G
1-Méthylindoline-2,3-dione ≥98.0% (par GC)
1-Méthylindoline-2,3-dione
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005812
Numéro CAS: 2058-74-4
EINECS: 218-164-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8eaf196e2f95874417eb24ef9cf09cda834c3d2a&vid=8eaf196e2f95874417eb24ef9cf09cda834c3d2a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 133.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité