4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M2708-1G M2708-5G
TCIAM2708-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAM2708-1G TCIAM2708-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₂
Numéro MDL: MFCD01631592
Numéro CAS: 261952-01-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7828861a04c776f34753cf7737e89a03b3a671a0&vid=7828861a04c776f34753cf7737e89a03b3a671a0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité