2-Methyl-4(1H)-quinazolinone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M2709-5G M2709-25G
TCIAM2709-5GEA 93.5 EUR InStock
TCIAM2709-5G TCIAM2709-25G
2-Methyl-4(1H)-quinazolinone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Methyl-4(1H)-quinazolinone
Formule: C₉H₈N₂O
MW: 160,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD01457186
Numéro CAS: 1769-24-0
EINECS: 217-189-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04b4a61e859a389e71d399cb33a108ca2675a227&vid=717ab02366b6f6f49a947da74d52b44daac9e7f6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 238.0 to 242.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité