Methyl-3-bromo-2-fluorobenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 3-bromo-2-fluorobenzoate
M2711-1G M2711-5G
TCIAM2711-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAM2711-1G TCIAM2711-5G
Methyl-3-bromo-2-fluorobenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-3-bromo-2-fluorobenzoate
Formule: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD09261255
Numéro CAS: 206551-41-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f002225515f5e2f742e0138bbbf838441e246e69&vid=f002225515f5e2f742e0138bbbf838441e246e69&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité