2-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M2717-200MG M2717-1G
TCIAM2717-200MGEA 108 EUR InStock
TCIAM2717-200MG TCIAM2717-1G
2-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole
Formule: C₁₂H₁₄N₂
Numéro MDL: MFCD00460783
Numéro CAS: 5094-12-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f0e5a07b3bf13bcca0e2d1436fc80601d80551b&vid=1f0e5a07b3bf13bcca0e2d1436fc80601d80551b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité