Methyl-1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pyrrolidine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-Butyl 3-Methyl ester, 1-Boc-3-pyrrolidinecarboxylic acid methyll ester, 1-tert-Butyl 3-Methyl Pyrrolidine-1,3-dicarboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-pyrrolidinecarboxylic acid methyll ester, Methyl 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-pyrrolidinecarboxylate, Methyl 1-Boc-3-pyrrolidinecarboxylate
M2723-1G M2723-5G
TCIAM2723-1GEA 67.1 EUR InStock
TCIAM2723-1G TCIAM2723-5G
Methyl-1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate ≥98.0% (par GC)
Methyl-1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD04038683
Numéro CAS: 122684-33-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb4c91d1f7e00d8d11f0bca10f1a72067837c1ad&vid=fb4c91d1f7e00d8d11f0bca10f1a72067837c1ad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité