6-Hydroxynicotinate de méthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate, Methyl 6-hydroxynicotinate
M2727-1G M2727-5G
TCIAM2727-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAM2727-1G TCIAM2727-5G
6-Hydroxynicotinate de méthyle ≥97.0% (par GC)
6-Hydroxynicotinate de méthyle
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD04113616
Numéro CAS: 66171-50-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e266128323fe5fa44e1f7af440feb65bfb419ea&vid=4e266128323fe5fa44e1f7af440feb65bfb419ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité