Acide 4-méthoxy-m-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
M2728-1G M2728-5G
TCIAM2728-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAM2728-1G TCIAM2728-5G
Acide 4-méthoxy-m-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-méthoxy-m-toluique
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00270114
Numéro CAS: 6880-04-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91506e5dbaec085cc47e528f63d963a26b055da2&vid=91506e5dbaec085cc47e528f63d963a26b055da2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 195.0 to 199.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité